Learn More
2-Acetoacetotoluidida, + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11317855 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11317855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02812.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetoacetotoluidide
CAS 93-68-5
Punto de fusión 104°C to 106°C
Densidad 1.062
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Olor Odorless
Fórmula molecular C11H13NO2
Número MDL MFCD00008782
Cantidad 100 g
Beilstein 2099098
Sinónimo 2'-methylacetoacetanilide, n-2-methylphenyl-3-oxobutanamide, o-acetoacetotoluidide, n-acetoacetyl-o-toluidine, acetoacet-o-toluidide, acetoacet-o-toluidine, 2-acetoacetylaminotoluene, 3-oxo-n-o-tolyl butanamide, butanamide, n-2-methylphenyl-3-oxo, acetoacetyl-2-methylanilide
Clave InChI TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1C
Nombre IUPAC N-(2-metilfenil)-3-oxobutanomida
Peso molecular (g/mol) 191.23
PubChem CID 7154
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza ≥99%