Learn More
2-Acetamidofenol, TRC
Código de producto. 17954675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954675 1 g 1 g
17920585 100 mg 100 miligramos
17972535 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1584901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-80-2
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. A (EP), 2-Acetamidophenol, Acetamide, N-(2-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 2'-hydroxy- (7CI,8CI), Acetanilide, o-hydroxy- (3CI), 2-(Acetylamino)phenol, 2-(N-Acetylamino)phenol, 2-Acetaminophenol, 2-Hydroxyacetanilide, 2'-Hydroxyacetanilide, N-Acetyl-2-aminophenol, N-Acetyl-o-aminophenol, NSC 3989, Orthocetamol, o-(Acetylamino)phenol, o-Acetamidophenol, o-Acetaminophenol, o-Hydroxyacetanilide
Nombre IUPAC N-(2-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633