Learn More
2-acetamidofenol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol) |
| CAS | 614-80-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol) |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxifenil)acetamida |
| Mostrar más |