Learn More
2-acetamido-N-(e-aminocaproil)-2-desoxi-beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-N-(e-aminocaproyl)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosylami |
| CAS | 53517-87-6 |
| Fórmula molecular | C14H27N3O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27N3O6/c1-8(19)16-11-13(22)12(21)9(7-18)23-14(11)17-10(20)5-3-2-4-6-15/h9,11-14,18,21-22H,2-7,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)/t9-,11-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1NC(=O)CCCCCN |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-6-aminohexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 333.38 |