Learn More
2-acetamido-N-(2-cloro-6-metilfenil)tiazol-5-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| CAS | 2518438-16-7 |
| Fórmula molecular | C13 H12 Cl N3 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetyl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12ClN3O2S/c1-7-4-3-5-9(14)11(7)17-12(19)10-6-15-13(20-10)16-8(2)18/h3-6H,1-2H3,(H,17,19)(H,15,16,18) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ncc(s1)C(=O)Nc2c(C)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.771 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.034 |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?