Learn More
2-acetamido-N-(2-cloro-6-metilfenil)tiazol-5-carboxamida, TRC
Código de producto. 30328297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328297 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA134310100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
CAS 2518438-16-7
Fórmula molecular C13 H12 Cl N3 O2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Acetyl Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12ClN3O2S/c1-7-4-3-5-9(14)11(7)17-12(19)10-6-15-13(20-10)16-8(2)18/h3-6H,1-2H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
SMILES CC(=O)Nc1ncc(s1)C(=O)Nc2c(C)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-acetamido-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazol-5-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 309.771
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.034