Learn More
2-acetamido-6-cloro-9-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-6-chloro-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 137896-02-7 |
| Fórmula molecular | C18H20ClN5O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[6-Chloro-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-yl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20ClN5O8/c1-7(25)21-18-22-15(19)12-16(23-18)24(6-20-12)17-14(31-10(4)28)13(30-9(3)27)11(32-17)5-29-8(2)26/h6,11,13-14,17H,5H2,1-4H3,(H,21,22,23,25)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)c2n1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-5-(2-acetamido-6-cloropurin-9-il)-3,4-diacetiloxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 469.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.1 |