Learn More
2-Acetamido-5-nitrotiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384574 5 g 5 g
11374574 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01356.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-40-9
Fórmula molecular C5H5N3O3S
Peso molecular (g/mol) 187.17
Número MDL MFCD00022438
Clave InChI UJRRDDHEMZLWFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nithiamide, 2-acetamido-5-nitrothiazole, aminitrozole, acinitrazole, nitazole, tritheon, gynofon, ametoterina, aminitrozol, lavoflagin
PubChem CID 8798
Nombre IUPAC N-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-5-nitrothiazole
Punto de fusión ∽263°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 167361
Índice Merck 14,410
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.18
Porcentaje de pureza 98%