Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-acetamido-5-nitrofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-73-0 |
| Fórmula molecular | C14H19BN2O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[4-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19BN2O5/c1-9(18)16-12-7-6-10(17(19)20)8-11(12)15-21-13(2,3)14(4,5)22-15/h6-8H,1-5H3,(H,16,18) |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=C(NC(C)=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C2)O1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-nitro-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 306.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1387 |