Learn More
2-acetamido-5-metiltiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-5-methylthiazole |
| CAS | 61996-32-5 |
| Fórmula molecular | C6H8N2OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-4-3-7-6(10-4)8-5(2)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9) |
| SMILES | CC1=CN=C(S1)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 156.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0357 |