Learn More
2-acetamido-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 32873-56-6 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 O S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(5-Sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(4,5-Dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, N-(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 2-(Acetylamino)-1,3,4-thiadiazol-5-mercaptan, 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Acetylamino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Acetylamino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, NSC 97893 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(S)s1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-sulfanil-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9874 |