Learn More
2-acetamido-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole-d3 |
| CAS | 1246816-83-0 |
| Fórmula molecular | C4H2D3N3OS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(4,5-Dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide-d3, N-(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide-d3, -Acetylamino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione-d3, NSC 97893-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1nnc(S)s1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-(2-sulfanilideno-3H-1,3,4-tiadiazol-5-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 178.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0062 |