Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-acetamido-5-fluorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-5-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-55-8 |
| Fórmula molecular | C14H19BFNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19BFNO3/c1-9(18)17-12-7-6-10(16)8-11(12)15-19-13(2,3)14(4,5)20-15/h6-8H,1-5H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(F)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 279.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1442 |