Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico, 98 %
Código de producto. 11351527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351527 25 g 25 g
11341527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351527 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L02139.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 38985-79-4
Fórmula molecular C9H7BrNO3
Peso molecular (g/mol) 257.06
Número MDL MFCD00040904
Clave InChI QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
Nombre IUPAC ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 25 g
Beilstein 882463
Sinónimo 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 98%