Learn More
Ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10590712 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10590712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38985-79-4
Fórmula molecular C9H7BrNO3
Peso molecular (g/mol) 257.06
Número MDL MFCD00040904
Clave InChI QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 218°C to 223°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(o)NHC6H3(Br)COOH
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
Nombre IUPAC ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina