Learn More
2-Acetamido-5-aminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11354386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11354386 1 g 1 g
11364386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354386 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20004.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 29958-14-3 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29958-14-3
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00160311
Clave InChI SXGURHSLXPDJBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetamido-5-aminopyridine, n-5-aminopyridin-2-yl acetamide, n-5-amino-2-pyridyl acetamide, acetamide, n-5-amino-2-pyridinyl, n-5-amino-pyridin-2-yl-acetamide, pubchem1297, acmc-1cd4y, 2-acetamino-5-aminopyridine, 2-acetylamino-5-aminopyridine, 6-acetylamino-3-aminopyridine
PubChem CID 2735219
Nombre IUPAC N-(5-aminopiridin-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=NC=C(N)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-5-aminopyridine
Punto de fusión 144°C to 154°C
Cantidad 1 g
Beilstein 128346
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%