Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-acetamido-4-(trifluorometil)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-57-0 |
| Fórmula molecular | C15H19BF3NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19BF3NO3/c1-9(21)20-12-8-10(15(17,18)19)6-7-11(12)16-22-13(2,3)14(4,5)23-16/h6-8H,1-5H3,(H,20,21) |
| SMILES | O=C(C)NC(C=C(C(F)(F)F)C=C1)=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-5-(trifluorometil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 329.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.141 |