Learn More
Ácido 2-acetamido-4-O-(2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranosil)-1,6-di-ON-acetil-alfa-D-murámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-1,6-di-O-N-acetyl-alpha-D-muramic Acid |
| CAS | 475502-13-7 |
| Fórmula molecular | C29 H42 N2 O18 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | GlcNAc-1-β-4-MurNAc(OAc)5, N-Acetyl-4-O-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-α-Muramic Acid1,6-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H42N2O18/c1-11(27(39)40)43-25-21(30-12(2)32)28(46-18(8)38)47-20(10-42-15(5)35)24(25)49-29-22(31-13(3)33)26(45-17(7)37)23(44-16(6)36)19(48-29)9-41-14(4)34/h11,19-26,28-29H,9-10H2,1-8H3,(H,30,32)(H,31,33)(H,39,40)/t11?,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,28+,29+/m1/s1 |
| SMILES | CC(O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetoxi-6-(acetoximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-2-acetoxi-6-(acetoximetil)tetrahidropiran-4-il]oxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 706.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 706.243 |