Learn More
Azida de 2-acetamido-4,6-O-bencilideno-2-desoxi-beta-D-glucopiranosilo, TRC
Código de producto. 30309137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309137 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30309137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16810310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide
CAS 168397-51-1
Fórmula molecular C15H18N4O5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O5/c1-8(20)17-11-12(21)13-10(23-14(11)18-19-16)7-22-15(24-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,21H,7H2,1H3,(H,17,20)
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H]1N=[N+]=[N-])c3ccccc3
Nombre IUPAC N-(6-azido-8-hidroxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-7-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 334.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1277