Learn More
Azida de 2-acetamido-4,6-O-bencilideno-2-desoxi-bD-glucopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide |
| CAS | 168397-51-1 |
| Fórmula molecular | C15H18N4O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4O5/c1-8(20)17-11-12(21)13-10(23-14(11)18-19-16)7-22-15(24-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,21H,7H2,1H3,(H,17,20) |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H]1N=[N+]=[N-])c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(6-azido-8-hidroxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-7-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 334.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1277 |