Learn More
2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxietil)-2-desoxi-2-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30179069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179069 10 mg 10 miligramos
30178957 25 mg 25 miligramos
30179192 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA14826510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10597-89-4
Fórmula molecular C11H19NO8
Peso molecular (g/mol) 293.27
Sinónimo N-Acetylmuramic Acid;
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acetamido-4,5,6-trihidroxi-1-oxoxexán-3-il]ácido oxipropanoico
SMILES C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1111