Learn More
2-Acetamido-3-O-acetil-2-desoxi-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-3-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose |
| CAS | 51449-93-5 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO7/c1-4(13)11-7-9(17-5(2)14)8(15)6(3-12)18-10(7)16/h6-10,12,15-16H,3H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7-,8-,9-,10?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-4-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 263.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1005 |