Learn More
Éster metílico del ácido 2-acetamido-3-acetoxibenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 100193-10-0 |
| Fórmula molecular | C12H13NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-3-acetiloxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0794 |