Learn More
Éster metílico del ácido 2-acetamido-3-acetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30326767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326767 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30326767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16809525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Fórmula molecular C12H13NO5
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
Nombre IUPAC 2-acetamido-3-acetiloxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0794
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.