Learn More
2-acetamido-3,4,6-tri-O-bencil-2-desoxi-D-glucono-1,5-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone |
| CAS | 34051-37-1 |
| Fórmula molecular | C29 H31 N O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-gluconic Acid delta-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31NO6/c1-21(31)30-26-28(35-19-24-15-9-4-10-16-24)27(34-18-23-13-7-3-8-14-23)25(36-29(26)32)20-33-17-22-11-5-2-6-12-22/h2-16,25-28H,17-20H2,1H3,(H,30,31)/t25-,26-,27-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](COCc4ccccc4)OC1=O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-2-oxo-4,5-bis(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 489.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.215 |