Learn More
2-Acetamido-2-desoxi-N-[N-(benciloxicarbonil)-Epsilon-aminocaproil]-Beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-N[N-(benzyloxycarbonyl)-e-aminocaproyl]- |
| CAS | 56146-89-5 |
| Fórmula molecular | C22 H33 N3 O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Acetamido-N',N-cbz-epsilon-aminocaproyl-2-deoxy-b-D-glucopyranosyl amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H33N3O8/c1-14(27)24-18-20(30)19(29)16(12-26)33-21(18)25-17(28)10-6-3-7-11-23-22(31)32-13-15-8-4-2-5-9-15/h2,4-5,8-9,16,18-21,26,29-30H,3,6-7,10-13H2,1H3,(H,23,31)(H,24,27)(H,25,28)/t16-,18-,19-,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1NC(=O)CCCCCNC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]amino]-6-oxohexil]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 467.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.2268 |