Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-deoxi-D-glucopiranosa, 98 %
Código de producto. 10460521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10460521 10 g Frasco de vidrio 10 g
10696784 100 g Frasco de vidrio 100 g
10063863 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10460521 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 270940100
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00061615
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Sinónimo N-Acetyl-D-glucosamine
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 4494
Condición de rotación específica + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Rotación específica +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Polvo cristalino