Learn More
2-Acetamido-2-desoxi-D-glucono-1,5-lactona (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone |
| CAS | 19026-22-3 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC1=O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-oxooxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 219.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0743 |