Learn More
2-Acetamido-2-desoxi-D-gluconhidroximo-1,5-lactona 1,3,4,6-tetraacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-D-gluconhydroximo-1,5-lactone 1,3,4,6-te |
| CAS | 132152-77-3 |
| Fórmula molecular | C16 H22 N2 O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-gluconhydroximo-1,5-lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N2O10/c1-7(19)17-13-15(26-10(4)22)14(25-9(3)21)12(6-24-8(2)20)27-16(13)18-28-11(5)23/h12-15H,6H2,1-5H3,(H,17,19)/b18-16+/t12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O/C/1=N/OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6E)-5-acetamido-3,4-diacetiloxi-6-acetiloxiiminooxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 402.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.1274 |