Learn More
2-acetamido-2-desoxi-D-galactopiranosa-1,3,4,6-tetra-O-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactopyranose-1,3,4,6-tetra-O-acetat |
| CAS | 76375-60-5 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Galactopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, Galactopyranose, 2-acetamido-2-deoxy-, tetraacetate (7CI), 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-galactopyranose, D-Galactosamine Pentaacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-triacetiloxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 389.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1322 |