Learn More
Azida de 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide |
| CAS | 29847-23-2 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N4 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranosyl azide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-azido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 246.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0964 |