Learn More
2-Acetamido-2-deoxi-alfa-D-glucopiranosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386160 25 g Frasco de plástico 25 g
10687622 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386160 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102560250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10036-64-3
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00064359
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-PSLNIYNBNA-N
Sinónimo n-acetyl-alpha-d-glucosamine, alpha-glcnac, alpha-d-glcnac, 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, unii-t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-a-d-glucopyranose, t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide
PubChem CID 82313
ChEBI CHEBI:44278
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Nombre de nota 99.5+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 170
Índice Merck 10, 4318
Condición de rotación específica + 41.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica +39° to +43° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo