Learn More
2-acetamido-2-desoxi-6-O-(beta-D-galactopiranosil)-D-galactopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose |
| CAS | 209977-51-5 |
| Fórmula molecular | C14 H25 N O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | D-Galactopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(17)15-7-10(20)9(19)6(25-13(7)23)3-24-14-12(22)11(21)8(18)5(2-16)26-14/h5-14,16,18-23H,2-3H2,1H3,(H,15,17)/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1428 |