Learn More
2-acetamido-2-desoxi-4-O-(alfa-L-fucopiranosil)-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(a-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose |
| CAS | 76211-71-7 |
| Fórmula molecular | C14 H25 N O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO10/c1-4-8(18)10(20)11(21)14(23-4)25-12-6(3-16)24-13(22)7(9(12)19)15-5(2)17/h4,6-14,16,18-22H,3H2,1-2H3,(H,15,17)/t4-,6+,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13?,14-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)C(O)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 367.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1478 |