Learn More
2-acetamido-2-desoxi-3-O-metil-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-methyl-D-glucopyranose |
| CAS | 94825-74-8 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(15-2)7(13)5(3-11)16-9(6)14/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-4-metoxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 235.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1056 |