Learn More
2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-galactopiranosil)-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose |
| CAS | 50787-09-2 |
| Fórmula molecular | C14 H25 N O11 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | D-Glucose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-, D-Glucose, 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl- (7CI), Lacto-N-biose I (6CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose, Gal(β1-3)GlcNAc, O-β-D-Galactopyranosyl-(1→3)-N-acetylglucosamine, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-12(9(20)6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1428 |