Learn More
2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-galactopiranosil)-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-galactose |
| CAS | 3554-90-3 |
| Fórmula molecular | C14H25NO11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | beta-D-Galactosyl-(1-3)-N-acetylgalactosamine, Gal1-beta-3GalNAc, O-beta-D-Galactopyranosyl-(1-3)-N-acetylgalactosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-6(2-16)13(9(21)7(20)3-17)26-14-12(24)11(23)10(22)8(4-18)25-14/h2,6-14,17-18,20-24H,3-4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+,13+,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-trihidroxi-1-oxo-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.34 |