Learn More
2-acetamido-2,4-didesoxi-4-fluoro-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2,4-dideoxy-4-fluoro-a-D-glucopyranose |
| CAS | 129728-87-6 |
| Fórmula molecular | C8 H14 F N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Acetamido-2,4-dideoxy-4-fluoro-α-D-glucopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14FNO5/c1-3(12)10-6-7(13)5(9)4(2-11)15-8(6)14/h4-8,11,13-14H,2H2,1H3,(H,10,12)/t4-,5-,6-,7+,8+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](F)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-2,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 223.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0856 |