Learn More
Clorhidrato de 2-acetamido-1,2-didesoxinojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin Hydrochloride |
| CAS | 1356848-49-1 |
| Fórmula molecular | C8H17ClN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[(3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-piperidinyl]acetamide Hydrochloride, 2-Acetamido-1,5-imino-1,2,5-trideoxy-D-glucitol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O4.ClH/c1-4(12)10-5-2-9-6(3-11)8(14)7(5)13;/h5-9,11,13-14H,2-3H2,1H3,(H,10,12);1H/t5-,6+,7+,8+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(=O)N[C@H]1CN[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)piperidin-3-il]acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 240.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0877 |