Learn More
Ácido 2-(9H-carbazol-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(9H-Carbazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 131023-43-3 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Carbazolylacetic acid, Carbazole-1-acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO2/c16-13(17)8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-14(9)11/h1-7,15H,8H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccc2c3ccccc3[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(9H-carbazol-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 225.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.079 |