Learn More
2,9-Dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255970 1 g Frasco de vidrio 1 g
10425105 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161340010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4733-39-5
Fórmula molecular C26H20N2
Peso molecular (g/mol) 360.46
Número MDL MFCD00004972
Clave InChI STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 277°C to 285°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Índice Merck 15, 1005
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo