Learn More
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410233 5 g 5 g
11420233 25 g 25 g
11404050 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11398.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate, is used as a reagent for the spectrophotometric determination of copper. It is used as an intermediate in medicine and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato se utiliza como reactivo para la determinación espectrofotométrica del cobre. Se utiliza como intermedio en la medicina y la investigación química.
Solubilidad
Es soluble en metanol: 0,1 g/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34302-69-7
Fórmula molecular C28H26N4O
Peso molecular (g/mol) 434.54
Número MDL MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
Clave InChI IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
PubChem CID 67652146
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina;hidrato
SMILES O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
Punto de fusión 160°C to 164°C
Cantidad 5 g
Beilstein 153179
Índice Merck 14,6449
Información de solubilidad It is soluble in methanol: 0.1g/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27 (208.26 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%