Learn More
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445879 25 g 25 g
15435879 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63698.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo para la determinación colorimétrica del cobre
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina se utiliza como reactivo para la determinación colorimétrica del cobre y actúa como agente quelante. También se utiliza en la síntesis de cetonas arly.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y éter de petróleo. Soluble en metanol, etanol, acetona, éter y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-11-7
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.264
Número MDL MFCD00004973
Clave InChI IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neocuproine, neocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl, 2,9-dimethylphenanthroline, 2,9-dimethyl-o-phenanthroline, neo-cuproin, neocuproine hemihydrate, dmphen, unii-8e7d2sh3bv, 8e7d2sh3bv
PubChem CID 65237
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 159°C to 164°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6449
Información de solubilidad Slightly soluble in water and light petroleum; Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline