Learn More
2,9-Diacetilguanina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15560604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15560604 25 g 25 g
15570604 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15560604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459210250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 3056-33-5
Fórmula molecular C9H9N5O3
Peso molecular (g/mol) 235.20
Número MDL MFCD00142116
Clave InChI GILZZWCROUGLIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76461
Nombre IUPAC N-(9-acetil-6-oxo-3H-purin-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,9-Diacetylguanine
Punto de fusión 285.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Sinónimo n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.2
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,9-Diacetylguanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación