Learn More
2,8-Dihidroxiadenina, TRC
Código de producto. 30136778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136778 25 mg 25 miligramos
30005425 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45010525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30377-37-8
Fórmula molecular C5 H5 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 167.13
Sinónimo 6-Amino-7,9-dihydro-2H-purine-2,8(3H)-dione, 6-amino-1H-Purine-2,8(3H,7H)-dione, 6-Amino-purine-2,8-diol, 2,8-Dihydroxyadenine, 2,8-Dioxyadenine, 6-Amino-1H-purine-2,8(3H,7H)-dione, 6-Amino-2,8-dihydroxypurine
Nombre IUPAC 6-amino-7H-purina-2,8-diol
SMILES Nc1nc(O)nc2nc(O)[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,8-Dihydroxyadenine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O2/c6-2-1-3(9-4(11)7-1)10-5(12)8-2/h(H5,6,7,8,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0443
Porcentaje de pureza >95%