Learn More
Fluoruro de 2-(8-cloroperfluorooctiloxi)tetrafluoroetanosulfonilo (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(8-Chloroperfluorooctyloxy)tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride (Technical Grade) |
| CAS | 73606-15-2 |
| Fórmula molecular | C10ClF21O3S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-((8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10ClF21O3S/c11-7(24,25)5(20,21)3(16,17)1(12,13)2(14,15)4(18,19)6(22,23)8(26,27)35-9(28,29)10(30,31)36(32,33)34 |
| SMILES | FC(F)(Cl)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F |
| Nombre IUPAC | fluoruro de 2-(8-cloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctoxi)-1,1,2,2-tetrafluoroetanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 634.59 |