Learn More
Ácido 2-(8-cloro-1-naftiltio)acético, 98 %
Código de producto. 11484733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484733 5 g 5 g
11474733 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-94-2
Fórmula molecular C12H8ClO2S
Peso molecular (g/mol) 251.70
Número MDL MFCD00043901
Clave InChI WPNAGQJVWAFQJV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl thio acetic acid, 8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthyl thio acetic acid, maybridge1_001748, 8-chloro-1-naphthyl sulfanyl acetic acid, acmc-1bugo, 2-8-chloronaphthylthio acetic acid
PubChem CID 67219
Nombre IUPAC ácido 2-(8-cloronaftalen-1-il)sulfanilacético
SMILES [O-]C(=O)CSC1=C2C(Cl)=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2- (8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Punto de fusión 155°C to 157°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.72
Porcentaje de pureza 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.