Learn More
MP Biomedicals™ Medio 2-8 CELLsium™ para almacenamiento celular a corto plazo
Código de producto. 16399855 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16399855 100 mL 100 ml
16309865 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16399855 Proveedor MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 092780349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    268.80€ / 100 ml
    Ahorro 14.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
2-8 CELLsium es una solución biológica citoprotectora, sin proteínas, lista para usar sin DMSO para el almacenamiento a corto plazo de células o tejidos.
  • Para almacenamiento a corto plazo, añadir frío (2 a 8 °C) 2-8 CELLsium a una concentración celular recomendada de 1 x 10 6 mL a 8 x 10 6 mL
  • El 2-8 CELLsium Se puede retirar después de la centrifugación, ajustar la concentración celular y transferir a un matraz de cultivo apropiado con medio de crecimiento.
  • Mantendrá las células sanas mientras se encuentran en una fase senescente temporal, a diferencia de los medios de crecimiento normales, que no pueden
Specifications
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento celular a corto plazo
Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento Se almacena de 2 a 8 °C