Learn More
2-(8-Bromooctiloxi)tetrahidropirano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364444 5 g 5 g
11354444 1 g 1 g
11374444 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364444 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01081.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50816-20-1 | C13H25BrO2 | 293.245 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50816-20-1
Fórmula molecular C13H25BrO2
Peso molecular (g/mol) 293.245
Número MDL MFCD00014648
Clave InChI JCRBYQZIJFWGOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxy octane, 8-bromooctyl tetrahydropyranyl ether, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxyoctane, 2-8-bromooctyloxy tetrahydropyran, 2-8-bromooctyl oxy oxane, acmc-20aowo
PubChem CID 170916
Nombre IUPAC 2-(8-bromooctiloxi)oxano
SMILES C1CCOC(C1)OCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Punto de ebullición 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Beilstein 1306644
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.25
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico