Learn More
2,8-bis-(trifluorometil)-4-quinolinol, Mikromol™
Descripción
2,8-bis(trifluorometil)-4-quinolinol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol |
| CAS | 35853-41-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H5 F6 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Mostrar más |